Learn More
Cytiva Celda de flujo de pH
Código de producto. 11380232 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Electrodo ficticio, punta redonda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11380232 Electrodo ficticio, punta redonda cada uno
1 options
Código de producto. 11380232 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18111292
En stock
Celda de flujo de pH, incluyendo electrodo ficticio, con punta redonda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Celda de flujo de pH
Material Perfluorocaucho (FFKM), titanio (Ti), politetrafluoroetileno (PTFE)
Incluye Electrodo ficticio, punta redonda