Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras indicadoras de pH pH-Fix
Código de producto. 15705802 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
De 1,7 a 3,8
De 2 a 9
Tamaño de la unidad:
100 unidades
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
15705802 De 0 a 14 paquete de 100
15324194 De 1,7 a 3,8 100 unidades
15364184 De 2 a 9 100 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15705802 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 92110
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tiras estándar con gran reconocimiento para muchas aplicaciones de análisis de pH.
  • El sencillo procedimiento de inmersión y lectura proporciona resultados fiables en cuestión de segundos
  • Gracias a la tecnología patentada pH-Fix, el indicador está ligado químicamente a la almohadilla reactiva
  • El colorante no se en
Especificaciones
Intervalo de pH De 0 a 14
Cantidad 100 tiras
Tipo Papel indicador de pH
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) 6 mm