Description
- Perfluorocaucho (FFKM), vidrio y titanio (Ti)
- Las partes mojadas son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas
- Las excepciones incluyen: 100 Acetato de etilo al 100 %, hexano al 100 % y tetrahidrofurano 100 %
Specifications
Specifications
| Tipo de conexión | Apriete manual UNF 10-32 2B |
| Presión máxima | 50 bar |
| Volumen (métrico) | 0,088 ml |
| pH | De 0 a 14 |
| Almacenamiento | Mezcla 1:1 de tampón de pH 4 y 1 M KNO3 |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,23 mm |