Descripción
Los instrumentos SevenDirect son medidores de sobremesa desarrollados para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, que proporcionan mediciones precisas de pH, ORP y conductividad de casi cualquier muestra. SevenDirect es el sucesor del SevenCompact y una gran adición a cualquier laboratorio.
- La gran pantalla táctil a color proporciona medición directa e ingreso de datos fácil.
- Las instrucciones guían a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor.
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o concéntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con la uFocus modo.
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con sensores conectados (IP54 en uso).
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente.
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege las configuraciones más importantes.
- El EasyPlace El brazo del electrodo facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestra o de solución tampón.
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento respaldan el manejo correcto del sensor.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (conductividad) | 0,5 % |
| Exactitud (mV) | 0.1 |
| Exactitud (pH) | 0.002 |
| Detalles de gestión de datos | PC, impresora, USB Palo |
| Descripción | SevenDirect SD23, solo medidor |
| Tipo de pantalla | TFT en color |
| Clasificación IP | IP54 |
| Intervalo (conductividad) | De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm |
| Intervalo (mV) | -2000 - 2000mV |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +130 °C |
| Mostrar más |