Learn More
PH-797804, MedChemExpress
Código de producto. 16496647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496647 5 mg 5 miligramos
16490287 50 mg 50 miligramos
16474956 100 mg 100 miligramos
16420986 200 mg 200 miligramos
16413938 10 mg 10 miligramos
16462916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10403
MedChemExpress PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α; Ki=40 nM for p38β) and does not inhibit JNK2.
PH-797804 is a ATP-competitive, selective p38α/p38β inhibitor (IC50=26 nM and Ki=5.8 nM for p38α
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PH-797804
CAS 586379-66-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19BrF2N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(N2C(C)=CC(OCC3=CC=C(C=C3F)F)=C(C2=O)Br)=C1)C)NC
Peso molecular (g/mol) 477.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.3
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation