Descripción
PGS1 Polyclonal antibody specifically detects PGS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PGS1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | CDP-diacylglycerol--glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferase, DKFZP762M186, EC 2.7.8.5, MGC131960, mitochondrial, PGP synthase 1, phosphatidylglycerophosphate synthase 1DKFZp762M186 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGS1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |