Descripción
PGC-1 beta Polyclonal antibody specifically detects PGC-1 beta in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PGC-1 beta |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DKFZp686C1790, ERRL1, PERCFLJ14284, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta, PGC1, PGC1Bgamma, coactivator 1, beta, PPARGC1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 850-950 of human PGC1 beta (NP_001166170.1). SSRELKRRFEVFGEIEECEVLTRNRRGEKYGFITYRCSEHAALSLTKGAALRKRNEPSFQLSYGGLRHFCWPRYTDYDSNSEEALPASGKSKYEAMDFDSL |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |