Descripción
PGBD4 Polyclonal antibody specifically detects PGBD4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PGBD4 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | FLJ32638, FLJ37497, piggyBac transposable element derived 4, piggyBac transposable element-derived protein 4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PGBD4 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |