missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PFKL Antibody (S04-7A4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18698143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18698143 50 μg 50 microlitros
18698443 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18698143 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31973850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PFKL Monoclonal antibody specifically detects PFKL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PFKL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S04-7A4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen 6-phosphofructokinase, liver type, DKFZp686G1648, DKFZp686L2097, EC 2.7.1, EC 2.7.1.11, FLJ30173, FLJ40909, human liver-type 1-phosphofructokinase, EC 2.7.1.1110Phosphohexokinase, liver-type 1-phosphofructokinase, PFK-B, Phosphofructo-1-kinase isozyme B, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, liver, phosphohexokinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human PFKL (Uniprot # P17858)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5211
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.