Learn More
PF-670462, MedChemExpress
Código de producto. 16422667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422667 50 mg 50 miligramos
16416578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15490
MedChemExpress PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-670462
CAS 950912-80-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22Cl2FN5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (243.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.99 mM)
SMILES NC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCCCC4)=N1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 410.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.32
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease