Learn More
PF-573228, MedChemExpress
Código de producto. 16463988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463988 10 mg 10 miligramos
16414996 100 mg 100 miligramos
16410347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10461
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-573228
CAS 869288-64-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20F3N5O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (50.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=N3)C=C2)CC1
Peso molecular (g/mol) 491.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.49
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease