Learn More
PF-4989216, MedChemExpress
Código de producto. 16495888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495888 10 mg 10 miligramos
16492037 50 mg 50 miligramos
16486346 100 mg 100 miligramos
16418537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13864
MedChemExpress PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4989216
CAS 1276553-09-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13FN6OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (76.24 mM)
SMILES N#CC1=C(N2CCOCC2)SC(C3=NC=NN3)=C1C4=CC=C(C#N)C=C4F
Peso molecular (g/mol) 380.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 99.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease