Learn More
PF-06840003, MedChemExpress
Código de producto. 16459816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459816 50 mg 50 miligramos
16445997 5 mg 5 miligramos
16423278 10 mg 10 miligramos
16414536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16459816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101111
MedChemExpress PF-06840003 (EOS200271) is a highly selective orally bioavailable IDO-1 inhibitor with IC50s of 0.41 μM, 0.59 μM, and 1.5 μM for hIDO-1, dIDO-1, and mIDO-1, respectively.
PF-06840003 (EOS200271) is a highly selective orally bioavailable IDO-1 inhibitor with IC50s of 0.41 μM, 0.59 μM, and 1.5 μM for hIDO-1, dIDO-1, and mIDO-1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06840003
CAS 198474-05-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9FN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo EOS200271
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.64 mM)
SMILES O=C(C(C1=CNC2=C1C=C(F)C=C2)C3)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 232.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.21
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death