Learn More
PF-06263276, MedChemExpress
Descripción
PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF-06263276 |
| CAS | 1421502-62-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H31FN8O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | FC1=C(O)C=C(CC)C(C2=CC(NN=C3C4=NC5=C(CN(C(C6=NC=C(N7CCCCC7)N=C6)=O)CC5)N4)=C3C=C2)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 566.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.63 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |