Learn More
PF 05089771, MedChemExpress
Descripción
PF 05089771 is a potent, orally active and selective arylsulfonamide Nav1.7 inhibitor, with IC50 values of 11 nM, 12 nM, 13 nM, 171 nM and 8 nM for hNav1.7, cynNav1.7, dogNav1.7,
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 05089771 |
| CAS | 1235403-62-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H12Cl2FN5O3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 34 mg/mL (67.95 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC(Cl)=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2C3=CNN=C3N)C=C1F)(NC4=CSC=N4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 500.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.35 |
| Mostrar más |