Learn More
PF-04418948, MedChemExpress
Código de producto. 16480128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480128 5 mg 5 miligramos
16417668 10 mg 10 miligramos
16413677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18966
MedChemExpress PF-04418948 is an orally active, potent and selective prostaglandin EP2 receptor antagonist with an IC50 of 16 nM.
PF-04418948 is an orally active, potent and selective prostaglandin EP2 receptor antagonist with an IC50 of 16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-04418948
CAS 1078166-57-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20FNO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (317.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(COC2=CC=C3C=C(OC)C=CC3=C2)CN(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 409.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.41
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death