Learn More
PEX5L Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™
Código de producto. 30609286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30609286 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30609286 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347178FR
Rabbit Polyclonal Antibody
PEX5L Polyclonal antibody specifically detects PEX5L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PEX5L
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PEX5-related protein, peroxisomal biogenesis factor 5-like, PEX5R, PEX5RP, PXR2, PXR2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno peroxisomal biogenesis factor 5-like. (Uniprot# Q8IYB4)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51555
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG