missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEX19 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30504941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30504941 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30504941 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338159AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PEX19 Polyclonal antibody specifically detects PEX19 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEX19
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D1S2223Ehousekeeping gene, 33kD, HK3333 kDa housekeeping protein, Peroxin-19, peroxisomal biogenesis factor 19, Peroxisomal farnesylated proteinFLJ55296, PMP1, PMPI, PXFperoxin-19, PXMP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-299 of human PEX19 (NP_002848.1).,, Sequence:, MAAAEEGCSVGAEADRELEELLESALDDFDKAKPSPAPPSTTTAPDASGPQKRSPGDTAKDALFASQEKFFQELFDSELASQATAEFEKAMKELAEEEPHLVEQFQKLSEAAGRVGSDMTSQQEFTSCLKETLSGLAKNATDLQNSSMSEEELTKAMEGLGMDEGDGEGNILPIMQSIMQNLLSKDVLYPSLKEITEKYPEWLQSHRESLPPEQFEKYQEQHSVMCKICEQFEAETPTDSETTQKARFEMVLDLMQQLQDLGHPPKELAGEMPPGLNFDLDALNLSGPPGASGEQCLIM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5824
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.