missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEX14 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512309 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30512309 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512309 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338414MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PEX14 Polyclonal antibody specifically detects PEX14 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PEX14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ734G22.2, MGC12767, NAPP2, NF-E2 associated polypeptide 2, peroxin-14, peroxisomal biogenesis factor 14, Peroxisomal membrane anchor protein PEX14, peroxisomal membrane anchor protein Pex14p, peroxisomal membrane protein PEX14, Pex14p, PTS1 receptor docking protein, PTS1 receptor-docking protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 118-377 of human PEX14 (NP_004556.1).,, Sequence:, GIAFGFHQLYKKYLLPLILGGREDRKQLERMEAGLSELSGSVAQTVTQLQTTLASVQELLIQQQQKIQELAHELAAAKATTSTNWILESQNINELKSEINSLKGLLLNRRQFPPSPSAPKIPSWQIPVKSPSPSSPAAVNHHSSSDISPVSNESTSSSPGKEGHSPEGSTVTYHLLGPQEEGEGVVDVKGQVRMEVQGEEEKREDKEDEEDEEDDDVSHVDEEDCLGVQREDRRGGDGQINEQVEKLRRPEGASNESERD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5195
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.