Learn More
Éter de petróleo, técnico, intervalo de ebullición de 100-140 °C, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13229532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Envase:
Bidón de metal
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13229532 25 L Bidón de metal 25 litros
1 options
Código de producto. 13229532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    158.00€ / 25 litros
    Ahorro 35.00€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum ether
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Punto de fusión -30.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 140.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Olor Petroleum distillates
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.4030 to 1.4080
Número MDL MFCD00081849
Cantidad 25 L
Número UN UN1268
Gravedad específica 0.74
Sinónimo Naphtha (petroleum)
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC Éter de petróleo
Viscosidad 0.76 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112
Presión de vapor 27 mbar at 20°C
Grado Técnico
Forma física Líquido