Learn More
Éter de petróleo, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15672680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15672680 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
15662680 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15672680 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 245874X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    682.80€ / paquete de 4
    Ahorro 167.20€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Nafta tratada con hidrógeno puriss., bajo punto de ebullición, cumple con la especificación analítica de DAB, bpm. 75% 40-60 °C (mínimo 75%)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de DAB
Densidad 0,642 a 0,656g/mL a 20 °C
Cantidad 4 x 5 L
Temperatura de inflamación − °40 −C (°40 F)
Envase Frasco de aluminio
Número UN UN1268
Grado puriss.