Learn More
Éter de petróleo, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Código de producto. 15662680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15662680 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15672680 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15662680 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 245874X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss., nafta tratada con hidrógeno de bajo punto de ebullición, cumple con la especificación analítica de DAB , lpm. 75% 40-60 °C (mín. 75%)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101316-46-5
Número MDL MFCD00081849
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Petroleum Ether
Nombre de nota Meets analytical specification of DAB
Densidad 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Envase Frasco de vidrio
Número UN UN1268
Grado puriss.