Descripción
Corning™ Los matraces de cultivo Erlenmeyer y Fernbach son ideales para aplicaciones de cultivo en agitador y almacenamiento. Tapones de repuesto disponibles para tamaños de matraz de 2 l, 3 l y 5 l.
- Construcción de polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG): USP El material de clase VI proporciona una excelente claridad óptica y resistencia mecánica.
- Intervalo de tamaños de 2 l a 5 l
- Graduaciones moldeadas para mayor precisión (±5%)
- Tapón de ventilación para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que garantiza la esterilidad y evita fugas
- Envasado individual
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 −6
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | No pirogénico, libre de DNasa/RNasa |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Material | PETG |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de cultivo de shakers y almacenamiento |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador orbital |
| Incluye | Tapón ventilado |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.