Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de PETG con tapón de ventilación
BIOPHARMA
Código de producto. 15853875 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
3 L
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15853875 2 L paquete de 6
15873875 3 L paquete de 4
15893875 5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15853875 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    281.31€ / paquete de 6
    Ahorro 19.69€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PETG) e ideal para aplicaciones de cultivo de agitadores.
Corning™ Los matraces de cultivo Erlenmeyer y Fernbach son ideales para aplicaciones de cultivo en agitador y almacenamiento. Tapones de repuesto disponibles para tamaños de matraz de 2 l, 3 l y 5 l.
  • Construcción de polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG): USP El material de clase VI proporciona una excelente claridad óptica y resistencia mecánica.
  • Intervalo de tamaños de 2 l a 5 l
  • Graduaciones moldeadas para mayor precisión (±5%)
  • Tapón de ventilación para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que garantiza la esterilidad y evita fugas
  • Envasado individual
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 −6
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad No pirogénico, libre de DNasa/RNasa
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 2 L
Material PETG
Para utilizar con (equipo) Agitador orbital
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Forma Erlenmeyer
Mouth Style De rosca
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Sin deflector
Tipo de tapón Con ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.