Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de PETG con deflector con tapón de ventilación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15883875 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
3 L
5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15883875 3 L paquete de 4
15863875 2 L paquete de 6
15803885 5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15883875 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00€
    332.42€ / paquete de 4
    Ahorro 23.58€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PETG) e ideal para aplicaciones de cultivo de agitadores.
El matraz Erlenmeyer Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
  • Disponibles con fondo con deflector
  • Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
  • Tapón grande para el intercambio de gases continuo al mismo tiempo que evita fugas.
  • Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
  • Fabricado con tereftalato de polietileno ópticamente transparente (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad No pirogénico, libre de DNasa/RNasa
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 3 L
Material PETG
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cultivo de shakers y almacenamiento
Para utilizar con (equipo) LSE Agitador orbital
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Matraz de Erlenmeyer de cultivo celular
Forma Erlenmeyer
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Mouth Style De rosca
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Abombado
Tipo de tapón Con ventilación
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.