Learn More
behr Labor-Technik™ Frasco de PET
Código de producto. 10537312
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10537312 500 ml paquete de 10
10527312 250 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10537312 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00177034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.88€
    30.90€ / paquete de 10
    Ahorro 44.98€
    59% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Nuestros frascos de cuello ancho de PET son seguros para alimentos, ampliamente a prueba de difusión y resistentes a productos químicos. Toleran temperaturas de -40 a +60 °C y pesan poco. Además, no se rompen fácilmente.
  • Ligeros y aptos para manipulación de alimentos
    • Alta resistencia a productos químicos
      • Ampliamente a prueba de difusión
        • Resistente a temperaturas desde -40 ... +60 °C
          • Vidrio transparente
            • con tapón de polipropil
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente, Blanco
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Incluye Tapón
Material -PET:
Cantidad 10 paquete
Intervalo de temperatura (métrico) 60°C a -40°C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 108 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 82 mm
Tipo de tapón Tapón
Tipo de producto Tarro de muestra