Learn More
Eppendorf™ Tarjeta personal
Código de producto. 10399424 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para Mastercycler
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10399424 Para Mastercycler cada uno
1 options
Código de producto. 10399424 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5332300018
En stock
Su bloque universal de 25 posiciones puede alojar 25 tubos de ensayo de 0,2 ml, 16 tubos de ensayo de 0,5 ml o placas de microtitulación en una cuadrícula de 5 x 5.
Su bloque universal de 25 posiciones puede alojar 25 tubos de ensayo de 0,2 mL, 16 tubos de ensayo de 0,5 mL o placas de microtitulación en una cuadrícula de 5 x 5. El rango de control de temperatura se extiende °desde 4 C a 99 °C. El software y las tarjetas personales ofrecen un grado de flexibilidad que facilitará la PCR.* experimentos.
  • Bloque universal para 25 tubos de ensayo de 0,2 mL, 16 tubos de ensayo de 0,5 mL o una placa de microtitulación de 5 x 5.
  • Sonda de temperatura
  • Calefacción y refrigeración a través de la avanzada tecnología Peltier
  • Rango de control de temperatura °de 4 C a 99 °C
  • Uniformidad de temperatura en todo el bloque universal ±0,6 °C
  • Tapa calefactable
  • Programación sencilla, máxima flexibilidad
  • Pantalla de cuatro líneas
  • Tamaño reducido (An x F x Al),180 x 350 x 250 mm
  • Interfaz RS232
  • Permite una fácil transferencia de datos entre dos o más™ Mastercycler
  • Se pueden almacenar hasta diez programas en cada tarjeta
  • Una tarjeta incluida en el paquete de entrega Un termociclador compacto que, además de la velocidad y la homogeneidad exacta del bloque, garantiza la máxima flexibilidad de funcionamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para Mastercycler
Tipo de producto Tarjeta personal
Cantidad 1 unidad