Learn More
Sulfóxido de Perfenazina, TRC
Código de producto. 30411889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411889 250 mg -
30425608 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP291105250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10078-25-8
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 419.97
Sinónimo 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazina-10-il)propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1434
Porcentaje de pureza >95%