Learn More
Gilson™ Tubos de bombas peristálticas para cabezales de bomba de flujo medio Gilson™ MF1 y MF4
Tienda Gilson ProductosDescripción
Como parte de nuestra MINIPULS™ 3 y líneas Evolution de bombas peristálticas, Gilson Ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, diámetros internos y longitudes.
Elección de los materiales
- Silicona (Versilic™) Los —tubos son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular, al tiempo que cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea. USP Pruebas biológicas de clase VI, y ISO 10993 biocompatibilidad.
- ISOVERSINIC™ Los —tubos muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y solventes aromáticos y clorados.
- PharMed™ Los —tubos cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, USP Pruebas biológicas de clase VI, y ISO 10993 biocompatibilidad.
- PVC (Tygon™) Los —tubos manejan prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio y pueden usarse en entornos corrosivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | Silicona |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Para utilizar con | Cabezal de bomba de flujo medio MF1 y MF4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Los tubos de flujo medio tienen topes de retención con codificación de color para el fácil reconocimiento del diámetro interno de los tubos. |
| Esterilidad | Estériles |
| Caudal | 2 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Alto |
| Color | Rosa/rosa |
| Mostrar más |