Learn More
Cytiva Bomba peristáltica
Código de producto. 15259774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal máximo:
0,5 mL/min. (intervalo de funcionamiento), 10 mL/min (flujo de lavado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal máximo Tamaño de la unidad
15259774 0,5 mL/min. (intervalo de funcionamiento), 10 mL/min (flujo de lavado) cada uno
1 options
Código de producto. 15259774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29023992
En stock
Proporciona caudales de hasta 5 mL/min Cytiva La bomba peristáltica es una bomba peristáltica de un solo canal que consta de un cabezal de bomba de cuatro rodillos que proporciona caudales de pulsación bajos y precisos. Para uso en ÄTKA™ sistemas de cromatografía, p. ej. ÄKA Inicio.
Para usar con el ÄKTA™ Iniciar sistema automatizado de purificación de proteínas. Esta bomba peristáltica de un solo canal es resistente y consta de un cabezal de bomba de cuatro rodillos que proporciona una baja pulsación.
  • Los caudales precisos permiten una elución isocrática o de gradientes reproducible
  • Proporciona caudales de hasta 5 mL/min (hasta 10 mL/min al lavar) a presiones de funcionamiento de hasta 5 bar (0,5 Mpa, 72,5 psi)
  • La bomba del sistema permite dejar desatendidas las muestras y trabajar con grandes volúmenes de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cabezal de bomba de cuatro rodillos de un canal con baja pulsación
Exactitud de flujo Caudal ≤ 1 ml/min. ±15%, caudal > 1 ml/min. ±10%
Precisión de flujo Caudal ≤ 1 ml/min: ±15%< es /> Caudal > 1 ml/min: ±10%
Caudal máximo 0,5 mL/min. (intervalo de funcionamiento), 10 mL/min (flujo de lavado)
Intervalo de presión 0,5 Mpa
Condiciones ambientales De 0,8 a 2 cP y tubo de bomba fresco
Para utilizar con (equipo) ÄKTA Start
Caudal mín. 0,5 ml/min (intervalo de funcionamiento)
Tipo de producto Bomba peristáltica