Descripción
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Periostin/OSF-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | POSTN/8951R |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |