Learn More
Periostin/OSF-2 Antibody (613643R) [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735691 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30735691 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30735691 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB35484H
Mouse Monoclonal Antibody
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Periostin/OSF-2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 613643R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Periostin/OSF-2, Met1-Gln836, Accession # Q15063
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a