Descripción
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Perilipin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Alias de gen | PERI, perilipin, perilipin 1, perilipin-1, PLINLipid droplet-associated protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Perilipin. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |