Learn More
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18606145 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18606145 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606145 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.16€
    406.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 54.81€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
ID de gen (Entrez) 5346
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus