Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody (ADFP/1366), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18605937 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605937 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18605937 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254313PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    706.65€ / 0.1 ml
    Ahorro 90.46€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Perilipin-2/ADFP Monoclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Perilipin-2/ADFP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ADFP/1366
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 249-376) of human Perilipin-2/ADFP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99541)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b λ
Línea de productos Novus