Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody (788616) [PerCP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735704 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30735704 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30735704 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB76341C
Mouse Monoclonal Antibody
Perilipin-2/ADFP Monoclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Perilipin-2/ADFP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 788616
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Perilipin-2, Met1-His437, Accession # Q99541
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1