Learn More
Contec™ PeridoxRTU
Código de producto. 17271502 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,9 L
3,78 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17271502 3,78 L paquete de 4
17261502 0,9 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271502 Proveedor Contec™ N.º de proveedor SBC3702PX
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
PeridoxRTU es una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético.
  • Contec PeridoxRTU es un BPR y un esporicida autorizado por la EPA que logra una reducción de más de 3 log contra esporas bacterianas y fúngicas en menos de 3 minutos
  • Una mezcla de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, Contec PeridoxRTU Se presenta listo para usar y es eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas.
  • La fórmula patentada de PeridoxRTU contiene surfactantes para una limpieza eficiente junto con inhibidores de corrosión para la protección de la superficie.
  • PeridoxRTU Se puede utilizar para limpiar y desinfectar superficies sin dañarlas ni perder su funcionalidad.
  • Contec PeridoxRTU Se filtra y se llena en un ambiente controlado.
  • El producto estéril se suministra estéril validado con un nivel de garantía de esterilidad de 10-6
  • Suministrado con bolsas dobles o individuales; el producto está diseñado para facilitar su entrada en salas limpias farmacéuticas
  • Disponible como frasco de 0,9 l con tapón de empuje/extracción para zonas pequeñas o en recipientes con tapón de 3,78 l para la saturación de recambios de fregona o cuando se requieren volúmenes más grandes
  • La química hiperactiva patentada hace que actúe rápidamente para ahorrar tiempo en la biodescontaminación
  • La versión estéril validada disponible la hace adecuada para salas blancas de grado A y B
  • Excelente compatibilidad de materiales y no dañará los materiales comunes de salas limpias
  • Las bolsas dobles/individuales ayudan a facilitar la desinfección de la transferencia a la sala limpia
  • El tapón de empuje/extracción de 0,9 l evita las gotas, lo que reduce el riesgo de inhalación y se puede aplicar fácilmente a un paño o herramienta de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esporicida
Formulario Líquido
pH No aplica
Esterilidad Estéril
Aspecto Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Peróxido de hidrógeno y ácido peracético
Concentración RTU
Desechables Uso limitado
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Volumen (métrico) 3,78 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Contec PeridoxRTU (BPR)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid