Learn More
Pericentrin Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Código de producto. 18001157 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001157 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18001157 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297596IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.70€
    413.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 78.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Pericentrin Polyclonal specifically detects Pericentrin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Pericentrin
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Kendrin, KIAA0402, MOPD2, PCN, PCNT2pericentrin B, PCNTB, pericentrin, pericentrin 2 (kendrin), pericentrin, kendrin (KIAA0402)10KENPCTN2, pericentrin-2, pericentrin-380, pericentrin-B, SCKL4kendrin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pericentrin fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Centrosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5116
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG