Learn More
Perhidrociclobuta[c]furan-1,3-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10384412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10384412 250 mg 250 miligramos
10202922 1 g 1 g
10597634 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10384412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13668CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 4462-96-8
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Clave InChI NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
Nombre IUPAC 3-oxabiciclo[3.2.0]heptan-2,4-diona
SMILES C1CC2C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%