Descripción
Perforin Monoclonal specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Perforin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PRF1/7077R |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFPcytolysin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant human Perforin protein fragment (around aa 413-552) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14222) |
| Mostrar más |