Learn More
Liebherr™ Refrigerador de farmacia bajo encimera Perfection
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30464311 Tienda Liebherr Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cajones:
3 cajones organizadores de farmacia
No incluido
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cajones unitSize
30464311 No incluido cada uno
30464316 3 cajones organizadores de farmacia cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464311 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor HMTVH1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2698.30€
    2399.00€ / paquete de 1
    Ahorro 299.30€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un almacenamiento frigorífico seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, el Liebherr™ El refrigerador de farmacia debajo de la mesa está completamente equipado para aplicaciones farmacéuticas con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Frigorífico de farmacia bajo encimera, conforme a DIN 13277, ancho 600 mm, capacidad bruta 134 L
  • Temperatura ajustada a +5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de calidad comercial, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase, ultraeficiente, consumo energético 111 kWh/a
  • Capacidad neta de 97 L
  • 3 estantes de alambre revestidos de blanco
  • Controlador digital con pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Alarmas ópticas avanzadas e historial de alarmas con temperaturas mínimas y máximas, duración, etc.
  • Iluminación interior LED vertical en la pared lateral izquierda
  • Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta con cierre automático de 90°.° posición de reposo, manija de palanca antimicrobiana
45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Tipo Frigorífico de farmacia
Capacidad (imperial) 35,4 gal
Capacidad (métrico) 134 L
Intervalo de temperatura 5 °C
Resolución de temperatura Pantalla 0,1 °C
Sensor de temperatura PT1000
Estabilidad de la temperatura ±2 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Sólido reversible con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Door Material Acero con recubrimiento en polvo blanco
Cajones No incluido
Estantes 3 Rejilla recubierta de plástico
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modelo Para debajo de mesa, HMFvh 1501
Pantalla Pantalla a color en la puerta
Color Blanco
Tipo de condensador Cableado sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos médicos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 12 mm
Línea de productos Perfección en la atención médica
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Automático: ciclo de apagado temporizado
Iluminación Tira vertical de LED
Opciones de vigilancia Registro de eventos de alarma y temperatura incorporado, USB Exportar
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Vataje 50 W
Consumo energético 111 kWh/a
Características ecológicas Bajo consumo de energía
Peso con embalaje (métrico) 37 kg