Learn More
Cytiva Medios de centifugación Percoll™ PLUS
Código de producto. 11500744 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500744 250 ml 250 ML
10166144 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11500744 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544502
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Reactivo con bajo contenido en endotoxinas para la centrifugación en gradientes de densidad de células, virus y partículas subcelulares. Los medios de centrifugación Cytiva™ Percoll™ PLUS no son tóxicos, presentan viscosidad baja y son ideales
  • Los gradientes se pueden preformar o generar espontáneamente mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular
  • La baja viscosidad de los medios permite que los aislamientos celulares en gradientes preformados se completen en solo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas bajas (de 200 a 1000 xg).
  • Los gradientes isosmóticos cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml
  • No tóxico, casi químicamente inerte y no se adhiere a las membranas
  • Se puede ajustar a la fuerza iónica fisiológica y al pH y puede tamponarse en un intervalo de pH de 5,5 a 10,0 sin cambios en las propiedades
  • Sol de sílice recubierto con silano unido covalentemente; Tamaño de perla de 15-30 nm de diámetro
  • Niveles bajos de endotoxinas (máx. 2 EU/ml); adecuado para la separación celular en aplicaciones de investigación clínica
Sólo para uso en investigación in vitro .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Viscosidad 15cP
Nivel de endotoxinas 2 UE/ml
Osmolalidad < 30 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
pH Desde 8,9 hasta 9,9
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1,135 g/ml
Formulario Líquido