Learn More
Cytiva Medios de centifugación Percoll™ PLUS
Código de producto. 10166144 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10166144 1 L 1 LT
11500744 250 ml 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10166144 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17544501
 Artículo restringido
En stock
Reactivo con bajo contenido en endotoxinas para la centrifugación en gradientes de densidad de células, virus y partículas subcelulares. Los medios de centrifugación Cytiva™ Percoll™ PLUS no son tóxicos, presentan viscosidad baja y son ideales
  • Los gradientes se pueden preformar o generar espontáneamente mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular
  • La baja viscosidad de los medios permite que los aislamientos celulares en gradientes preformados se completen en solo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas bajas (de 200 a 1000 xg).
  • Los gradientes isosmóticos cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml
  • No tóxico, casi químicamente inerte y no se adhiere a las membranas
  • Se puede ajustar a la fuerza iónica fisiológica y al pH y puede tamponarse en un intervalo de pH de 5,5 a 10,0 sin cambios en las propiedades
  • Sol de sílice recubierto con silano unido covalentemente; Tamaño de perla de 15-30 nm de diámetro
  • Niveles bajos de endotoxinas (máx. 2 EU/ml); adecuado para la separación celular en aplicaciones de investigación clínica
Sólo para uso en investigación in vitro .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Viscosidad 15cP
Nivel de endotoxinas 2 UE/ml
Osmolalidad < 30 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
pH Desde 8,9 hasta 9,9
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1,135 g/ml
Formulario Líquido