Learn More
Cytiva Medios Percoll™
Código de producto. 11748498 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
6 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11748498 6 x 1 l 6 litros
1 options
Código de producto. 11748498 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17089109
 Artículo restringido
En stock
Medios con referencias contrastadas para la centrifugación en gradientes de densidad de células, virus y partículas subcelulares. Los medios Cytiva™ Percoll™ están compuestos de sílice coloidal revestido con polivinilpirrolidona (PVP).
  • Están compuestos de sílice coloidal revestido con polivinilpirrolidona (PVP).
  • Se utilizan para la separación de células, partículas subcelulares y virus grandes en condiciones suaves que preservan la viabilidad y la integridad morfológica de las células.
  • Los medios para gradiente de densidad de baja viscosidad reduce la fuerza centrífuga necesaria.
  • No tóxico para las células.
  • Compatible con fuerza iónica y pH.
  • Los gradientes se pueden preformar o generar mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular.
  • Los gradientes tienen una capacidad de procesamiento isosmótica y cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml.
  • Tamponado dentro del rango de pH de 5.5 a 10.0 sin cambios en las propiedades
  • Conductividad (mS/m): máx. 100
  • Osmolalidad (mOsm/kg H2O): máx. 25
  • Viscosidad (cP): máx. 15
Información de órdenes
Disponible en frascos de 250 ml y 1 l fáciles de abrir y resellables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 1 l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Viscosidad 15cP
Nivel de endotoxinas < 0,12 EU/ml
Osmolalidad < 25 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
pH Desde 8,5 hasta 9,5
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1,135 g/ml
Formulario Líquido
Contenido y almacenamiento 4–30 °C