Learn More
Cytiva Medios de centrifugación Percoll™
Código de producto. 11530734 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11530734 250 mL 250 ML
10607095 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11530734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17089102
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la separación de células, partículas subcelulares y virus grandes (hasta aprox. 70 S) en condiciones suaves que preservan la viabilidad y la integridad morfológica Los medios de centrifugación Cytiva™ Percoll™ están compuestos de sílice coloidal revestido con polivinilpirrolidona (PVP).
  • Los gradientes se pueden preformar o generar espontáneamente mediante centrifugación a velocidades moderadas en un rotor de cabeza angular
  • La baja viscosidad de los medios permite que los aislamientos celulares en gradientes preformados se completen en solo unos minutos utilizando fuerzas centrífugas bajas (de 200 a 1000 xg).
  • Los gradientes isosmóticos cubren un rango de densidades de hasta 1,3 g/ml
  • No tóxico, casi químicamente inerte y no se adhiere a las membranas
  • Se puede ajustar a la fuerza iónica fisiológica y al pH y puede tamponarse en un intervalo de pH de 5,5 a 10,0 sin cambios en las propiedades
  • Percoll es un sílice sólido con recubrimiento de PVP no dializable; tamaño de gránulo de 15 a 30 nm de diámetro.
Solo para uso de investigación in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 mL
Contenido y almacenamiento 4–30 °C
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento celular
Viscosidad 15cP
Osmolalidad < 25 mOsm/kg
Color Incoloro a amarillento
pH Desde 8,5 hasta 9,5
Tipo de producto Medios de centrifugación
dimDensity 1,135 g/ml
Formulario Líquido