Learn More
Solución de ácido perclórico, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12983564 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000mL.
Envase:
1000mL.
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12983564 1000mL. 1000mL. 1000 ml
1 options
Código de producto. 12983564 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 251 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    103.94€ / 1000 ml
    Ahorro 6.06€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/L
Envase 1000mL.
Cantidad 1000mL.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid 0.1M Volumetric Solution (VL 251)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .