Descripción
El ácido perclórico es un ácido mineral fuerte que resulta útil en la preparación de sales perclóricas. Funciona como un potente oxidante cuando está caliente. Esta solución se prepara al mezclar 8,5 ml de ácido perclórico y aproximadamente 900 ml de ácido acético glacial, añadiendo 30 ml de anhídrido acético y luego diluyendo a 1 l con ácido acético glacial. Esto produce una solución de 0,1 M con aproximadamente 10,046 g/l de HClO4.
- Elaborada en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del capítulo 4 (4.2.2)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El producto listo para usar elimina el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perchloric acid |
| CAS | 7601-90-3, 64-19-7 |
| Color | Incoloro |
| Concentración | 0.1M. |
| Olor | Inodoro |
| Envase | A prueba de manipulación |
| Certificado de análisis | Sí |
| Fórmula molecular | ClHO4 |
| Disolvente o matriz | Ácido acético glacial |
| Número MDL | MFCD00011325 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 0,1M perchloric acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.