Learn More
R&D Systems™ Pepsin Solution
Código de producto. 18298053 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18298053 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 18298053 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB90066724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.93€
    468.30€ / 50 ml
    Ahorro 92.63€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C. Do not freeze.
Línea de productos Novus
Cantidad 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Preparation of Working Solutions 1. Solution Pepsin is Ready to Use and Does Not Require Any Preparation. Protocol Recommendations 1. Deparaffinize Tissue Sections and Wash Slides with Wash Buffer. 2. Remove Excess Buffer From Slide Without Letting The Tissue Dry. 3. Depending on The Size of The Tissue Section Add 1-2 Drops of Pepsin Solution. 4. Incubate Slide for 5-10 Minutes (at 37 C. 5. Wash Slide with Wash Buffer and Proceed with Immunostaining.)
Tipo Pepsin Solution