Learn More
Solución de limpieza de electrodos de pepsina-HCl, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11726378 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
11726378 250 ml 250 ML
1 options
Código de producto. 11726378 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 90508
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para eliminar la contaminación de proteínas del diafragma permeable de los electrodos de pH. La solución de limpieza de electrodos de pepsina-HCl, Reagecon™ es una solución de al menos 1 % de pepsina A en ácido clorhídrico de 0,1 M. Los elementos del electrodo se deben remojar durante aproximadamente una hora.
La pepsina A es una enzima que descompone las proteínas en péptidos más pequeños (una proteasa). Se produce de forma natural en el sistema digestivo humano y comercialmente para su uso en laboratorios y en la industria alimentaria.
Especificaciones
Punto de ebullición 100 °C
Color Incolora
Composición Pepsina A en ácido clorhídrico
Para utilizar con (equipo) Electrodo de pH
Tipo de solución de llenado Pepsina
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de electrodos, eliminación de la contaminación de proteínas
Punto de fusión 0 °C
Olor Inodoro
Cantidad 250 ml
Solubilidad Completamente miscible en agua
compliance-icons
Nombre del producto
  • SOLUTION DE NETTOYAGE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A