Learn More
PEPD Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18293287 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18293287 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18293287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP186072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.00€
    518.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 30.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
PEPD Polyclonal specifically detects PEPD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno PEPD
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen aminoacyl-L-proline hydrolase, EC 3.4.13.9, Imidodipeptidase, MGC10905, peptidase Dimidodipeptidase, PRD, PROLIDASE, Proline dipeptidase, xaa-Pro dipeptidase, X-Pro dipeptidase
Símbolos de los genes PEPD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ITCSFPANGKFTADQKAVYEAVLRSSRAVMGAMKPGVWWPDMHRLADRIHLEELAHMGILSGSVDAMVQAHLGAVFMPHGLGHFLGIDVHDVGGYPEGVERIDEPGLRSLRTARHLQPGMVLTVEPGIYFIDHLLDE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5184
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.